Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Rat SOD2/Mn-SOD His Protein
Artikelnummer. 18338696
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
200 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18338696 50 μg 50 Mikrogramm
18376804 200 μg 200 Mikrogramm
18351903 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 18338696
Marke: Novus Biologicals™ NBP31832950UG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris/HCl pH7.7, 0.3M NaCl
Gen-ID (Entrez) 6648
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 25 kDa
Menge 50 μg
Lagerungsbedingungen Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias EC 1.15.1.1, indophenoloxidase B, IPOB, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, Mn superoxide dismutase, MNSOD, MVCD6, superoxide dismutase [Mn], mitochondrial, superoxide dismutase 2, mitochondrial
Gensymbol SOD2
Forschungskategorie Cancer, Diabetes Research, Neuroscience, Tumor Suppressors
Reinheits- oder Qualitätsgrad >85%
Protein SOD2/Mn-SOD