Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Artikelnummer. 16075790
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16075790
Marke: enQuireBio™ QP6780ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_067589.1
Gen-ID (Entrez) 59086
Name TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol TGFB1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz LSTCKTIDME LVKRKRIEAI RGQILSKLRL ASPPSQGEVP PGPLPEAVLA LYNSTRDRVA GESADPEPEP EADYYAKEVT RVLMVDRNNA IYDKTKDITH SIYMFFNTSD IREAVPEPPL LSRAELRLQR FKSTVEQHVE LYQKYSNNSW RYLGNRLLTP TDTPEWLSFD VTGVVRQWLN QGDGIQGFRF SAHCSCDSKD NVLHVEINGI SPKRRGDLGT IHDMNRPFLL LMATPLERAQ HLHSSRHRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.