Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein
Artikelnummer. 18108280
Klik for at se tilgængelige muligheder
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Pakningsstørrelse:
25 Mikrogramm
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18108280
Brand: R&D Systems™ 2707RM025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein is derived from NS0. The Recombinant Rhesus Macaque IL-5 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Molekulargewicht 13.1 kDa (monomer)
Name IL-5
Menge 25 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived rhesus macaque IL-5 protein Ile20-Ser134
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.