Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Name | Rotavirus A Outer capsid protein VP4 Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Rotavirus |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His-SUMO |
| Sequenz | AQVSEDIIIS KTSLWKEMQY NRDIIIRFKF NNSIIKLGGL GYKWSEISFK AANYQYNYLR DGEQVTAHTT CSVNGVNNFS YNGGLLPTHF SISRYEVIKE NSYVYVDYWD DSQAFRNMVY VRSLAANLNS VKCSGGNYNF QMPVGAWPVM SGGAVSLHFA GVTLSTQFTD FVSLNSLRFR FSLTVEEPPF SILRTRVSGL YGLPASNPNS GHEYYEIAGR FSLISLVPSN DDY |
| Mehr anzeigen |