Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Artikelnummer. p-7153870
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16087280 10 μg 10 Mikrogramm
16027290 50 μg 50 Mikrogramm
16077280 100 μg 100 Mikrogramm
16007290 200 μg 200 Mikrogramm
16017290 500 μg 500 Mikrogramm
16097280 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16087280
Marke: enQuireBio™ QP706310ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Cow/France/RF/1975 G6-P6[1]-I2-R2-C2-M2-A3-N2-T6-E2-H3) (RV-A) Intermediate capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol VP6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rotavirus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MDVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIIT MNGNEFQTGG IGNLPIRNWN FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARNTIDYFVD FVDNVCMDEM VRESQRNGIA PQSDSLIKLS GIKFKRINFD NSSEYIENWN LQNRRQRTGF TFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PAHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCAIN APANTQQFEH IVQLRRVLTT ATITLLPDAE RFSFPRVITS ADGATTWYFN PVILRPNNVE IEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVAALFPN AQPFEHHATV GLTLRIESAV CESVLADASE TMLANVTSVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTDL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLVK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.