missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein

Artikelnummer. 16070081
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16070081 100 μg 100 Mikrogramm
16080081 10 μg 10 Mikrogramm
16020091 50 μg 50 Mikrogramm
16000091 200 μg 200 Mikrogramm
16010091 500 μg 500 Mikrogramm
16090081 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16070081

Marke: enQuireBio™ QP7668ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer WP_001056223.1
Name S. aureus Clumping factor A Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol clfA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details). Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz GTDITNQLTN VTVGIDSGTT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVNTKDD VKATLTMPAY IDPENVKKTG NVTLATGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYNSNIIW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.