missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein

Artikelnummer. p-7154342
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16080081

Marke: enQuireBio™ QP7668ec10ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer WP_001056223.1
Name S. aureus Clumping factor A Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol clfA
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details). Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz GTDITNQLTN VTVGIDSGTT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVNTKDD VKATLTMPAY IDPENVKKTG NVTLATGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYNSNIIW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt