Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | WP_000933195.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 31213761 |
| Name | S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein |
| Menge | 200 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | fabI |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | S. aureus |
| Mehr anzeigen |