Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein
Artikelnummer. 16090051
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090051
Marke: enQuireBio™ QP7663ec1mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_000047348.1
Name S. aureus fabD Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol fabD
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MSKTAIIFPG QGAQKVGMAQ DLFNNNDQAT EILTSAANTL DFDILETMFT DEEGKLGETE NTQPALLTHS SALLAALKNL NPDFTMGHSL GEYSSLVAAD VLSFEDAVKI VRKRGQLMAQ AFPTGVGSMA AVLGLDFDKV DEICKSLSSD DKIIEPANIN CPGQIVVSGH KALIDELVEK GKSLGAKRVM PLAVSGPFHS SLMKVIEEDF SSYINQFEWR DAKFPVVQNV NAQGETDKEV IKSNMVKQLY SPVQFINSTE WLIDQGVDHF IEIGPGKVLS GLIKKINRDV KLTSIQTLED VKGWNEND
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.