Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | WP_000916697.1 |
| Name | S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | hlgC |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | S. aureus |
| Spezies | E. coli |
| Mehr anzeigen |