Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Código de producto. p-7154413
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16070501
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7736ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Gamma-hemolysin component C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Zugriffsnummer WP_000916697.1
Name S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol hlgC
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz ANDTEDIGKG NDVEIIKRTE DKTSNKWGVT QNIQFDFVKD KKYNKDALIL KMQGFISSRT TYYNYKNTNH IKSMRWPFQY NIGLKTNDKY VSLINYLPKN KIESTNVSQT LGYNIGGNFQ SAPSLGGNGS FNYSKSISYT QQNYVSEVEQ QNSKSVLWGV KANSFATESG QKSAFDSDLF VGYKPHSKDP RDYFVPDSEL PPLVQSGFNP SFIATVSHEK GSSDTSEFEI TYGRNMDVTH AIKRSTHYGN SYLDGHRVHN AFKNRNYTVK YEVNWKTHEI KVKGQN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado