Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Artikelnummer. 16057910
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16057910 100 μg 100 Mikrogramm
16067910 10 μg 10 Mikrogramm
16007920 50 μg 50 Mikrogramm
16087910 200 μg 200 Mikrogramm
16097910 500 μg 500 Mikrogramm
16077910 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16057910
Marke: enQuireBio™ QP7260ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) LDH-A / LDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_001031880.1
Gen-ID (Entrez) 31213039
Name S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LDHA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNKFKGNKVV LIGNGAVGSS YAFSLVNQSI VDELVIIDLD TEKVRGDVMD LKHATPYSPT TVRVKAGEYS DCHDADLVVI CAGAAQKPGE TRLDLVSKNL KIFKSIVGEV MASKFDGIFL VATNPVDILA YATWKFSGLP KERVIGSGTI LDSARFRLLL SEAFDVAPRS VDAQIIGEHG DTELPVWSHA NIAGQPLKTL LEQRPEGKAQ IEQIFVQTRD AAYDIIQAKG ATYYGVAMGL ARITEAIFRN EDAVLTVSAL LEGEYDEEDV YIGVPAVINR NGIRNVVEIP LNDEEQSKFA HSAKTLKDIM AEAEELK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.