Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Artikelnummer. p-7153976
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16067910
Marke: enQuireBio™ QP7260ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) LDH-A / LDHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_001031880.1
Gen-ID (Entrez) 31213039
Name S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LDHA
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MNKFKGNKVV LIGNGAVGSS YAFSLVNQSI VDELVIIDLD TEKVRGDVMD LKHATPYSPT TVRVKAGEYS DCHDADLVVI CAGAAQKPGE TRLDLVSKNL KIFKSIVGEV MASKFDGIFL VATNPVDILA YATWKFSGLP KERVIGSGTI LDSARFRLLL SEAFDVAPRS VDAQIIGEHG DTELPVWSHA NIAGQPLKTL LEQRPEGKAQ IEQIFVQTRD AAYDIIQAKG ATYYGVAMGL ARITEAIFRN EDAVLTVSAL LEGEYDEEDV YIGVPAVINR NGIRNVVEIP LNDEEQSKFA HSAKTLKDIM AEAEELK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.