Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein
Artikelnummer. p-7154698
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16072181
Marke: enQuireBio™ QP8018ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain N315) Staphylococcal complement inhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_000702262.1
Name S. aureus Staphylococcal complement inhibitor Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol scn
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STSLPTSNEY QNEKLANELK SLLDELNVNE LATGSLNTYY KRTIKISGLK AMYALKSKDF KKMSEAKYQL QKIYNEIDEA LKSKY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.