Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | WP_000717381.1 |
| Name | S. aureus Staphylococcal secretory antigen ssaA2 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | ssaA2 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | S. aureus |
| Spezies | E. coli |
| Mehr anzeigen |