missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Toxic shock syndrome toxin-1 Protein

Artikelnummer. 16068500
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16068500 100 μg 100 Mikrogramm
16078500 10 μg 10 Mikrogramm
16018510 50 μg 50 Mikrogramm
16098500 200 μg 200 Mikrogramm
16008510 500 μg 500 Mikrogramm
16088500 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16068500

Marke: enQuireBio™ QP7369ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Toxic shock syndrome toxin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Name S. aureus Toxic shock syndrome toxin-1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol tst
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STNDNIKDLL DWYSSGSDTF TNSEVLDNSL GSMRIKNTDG SISLIIFPSP YYSPAFTKGE KVDLNTKRTK KSQHTSEGTY IHFQISGVTN TEKLPTPIEL PLKVKVHGKD SPLKYGPKFD KKQLAISTLD FEIRHQLTQI HGLYRSSDKT GGYWKITMND GSTYQSDLSK KFEYNTEKPP INIDEIKTIE AEIN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.