missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Toxic shock syndrome toxin-1 Protein

Codice prodotto. p-7154075
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16078500

missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7369ec10ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Toxic shock syndrome toxin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifica

Name S. aureus Toxic shock syndrome toxin-1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol tst
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. aureus
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz STNDNIKDLL DWYSSGSDTF TNSEVLDNSL GSMRIKNTDG SISLIIFPSP YYSPAFTKGE KVDLNTKRTK KSQHTSEGTY IHFQISGVTN TEKLPTPIEL PLKVKVHGKD SPLKYGPKFD KKQLAISTLD FEIRHQLTQI HGLYRSSDKT GGYWKITMND GSTYQSDLSK KFEYNTEKPP INIDEIKTIE AEIN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato