Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Glycerol 2-dehydrogenase (NADP(+)) Protein
Artikelnummer. 16077240
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16077240 1 mg 1 Milligramm
16067240 10 μg 10 Mikrogramm
16007250 50 μg 50 Mikrogramm
16057240 100 μg 100 Mikrogramm
16087240 200 μg 200 Mikrogramm
16097240 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16077240
Marke: enQuireBio™ QP7055ye1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_014763.1
Gen-ID (Entrez) 854287
Name S. cerevisiae Glycerol 2-dehydrogenase (NADP(+)) Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GCY1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. cerevisiae
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MPATLHDSTK ILSLNTGAQI PQIGLGTWQS KENDAYKAVL TALKDGYRHI DTAAIYRNED QVGQAIKDSG VPREEIFVTT KLWCTQHHEP EVALDQSLKR LGLDYVDLYL MHWPARLDPA YIKNEDILSV PTKKDGSRAV DITNWNFIKT WELMQELPKT GKTKAVGVSN FSINNLKDLL ASQGNKLTPA ANQVEIHPLL PQDELINFCK SKGIVVEAYS PLGSTDAPLL KEPVILEIAK KNNVQPGHVV ISWHVQRGYV VLPKSVNPDR IKTNRKIFTL STEDFEAINN ISKEKGEKRV VHPNWSPFEV FK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.