Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Artikelnummer. p-7154045
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16078320
Marke: enQuireBio™ QP7341ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding protein YPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_116615.1
Gen-ID (Entrez) 850505
Name S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol YPT1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. cerevisiae
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MNSEYDYLFK LLLIGNSGVG KSCLLLRFSD DTYTNDYIST IGVDFKIKTV ELDGKTVKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG SHGIIIVYDV TDQESFNGVK MWLQEIDRYA TSTVLKLLVG NKCDLKDKRV VEYDVAKEFA DANKMPFLET SALDSTNVED AFLTMARQIK ESMSQQNLNE TTQKKEDKGN VNLKGQSLTN TGGGCC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.