Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_009645.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 852385 |
| Name | S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | POL30 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | S. cerevisiae |
| Mehr anzeigen |