Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein
Artikelnummer. 16083530
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16083530 1 mg 1 Milligramm
16073530 10 μg 10 Mikrogramm
16013540 50 μg 50 Mikrogramm
16063530 100 μg 100 Mikrogramm
16093530 200 μg 200 Mikrogramm
16003540 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Artikelnummer. 16083530
Marke: enQuireBio™ QP6471ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Proliferating cell nuclear antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009645.1
Gen-ID (Entrez) 852385
Name S. cerevisiae Proliferating cell nuclear antigen Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol POL30
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität S. cerevisiae
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MLEAKFEEAS LFKRIIDGFK DCVQLVNFQC KEDGIIAQAV DDSRVLLVSL EIGVEAFQEY RCDHPVTLGM DLTSLSKILR CGNNTDTLTL IADNTPDSII LLFEDTKKDR IAEYSLKLMD IDADFLKIEE LQYDSTLSLP SSEFSKIVRD LSQLSDSINI MITKETIKFV ADGDIGSGSV IIKPFVDMEH PETSIKLEMD QPVDLTFGAK YLLDIIKGSS LSDRVGIRLS SEAPALFQFD LKSGFLQFFL APKFNDEE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.