Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant SARS-CoV Spike S2 (1051-1076, 1121-1154, 1162-1190 aa) Protein
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Western Blot |
| Zusammensetzung | 25 mM Tris-HCl, 0.4% Sarcosyl, 0.25% Triton X-100, 50% glycerol |
| Menge | 0,05 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at -20 to -70 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >95%, by 10% PAGE (coomassie staining). Purified by proprietary chromatographic technique. |
| Protein | Spike S2 |