missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Sheep IL-1 beta / IL1B Protein

Artikelnummer. 16071640
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071640

Marke: enQuireBio™ QP6215ye100ug

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL-1 beta / IL1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001009465.2
Gen-ID (Entrez) 443539
Name IL-1 beta / IL1B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL1B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Sheep
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AAVQSVKCKL QDREQKSLVL DSPCVLKALH LPSQEMSREV VFCMSFVQGE ERDNKIPVAL GIRDKNLYLS CVKKGDTPTL QLEEVDPKVY PKRNMEKRFV FYKTEIKNTV EFESVLYPNW YISTSQIEEK PVFLGRFRGG QDITDFRMET LSP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt