Learn More
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL6 / Interleukin-6 Protein
Artikelnummer. 16051720
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16051720 100 μg 100 Mikrogramm
16061720 10 μg 10 Mikrogramm
16001730 50 μg 50 Mikrogramm
16081720 200 μg 200 Mikrogramm
16091720 500 μg 500 Mikrogramm
16071720 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16051720
Marke: enQuireBio™ QP6225ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001009392.1
Gen-ID (Entrez) 443406
Name IL6 / Interleukin-6 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol IL6
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Sheep
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz GPLGEDFKND TTPSRLLLTT PEKTEALIKH IVDKISAIRK EICEKNDECE NSKETLAENK LKLPKMEEKD GCFQSGFNQA ICLIKTTAGL LEYQIYLDFL QNEFEGNQET VMELQSSIRT LIQILKEKIA GLITTPATHT DMLEKMQSSN EWVKNAKVII ILRSLENFLQ FSLRAIRMK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.