Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant T. gondii Profilin Protein
Artikelnummer. 18379016 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 μg
missing translation for 'unitSize'
10 Mikrogramm
Product Code. 18379016
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP318156
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer Q58NA1
Konzentration LYOPH
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung Lyophilized from PBS
Molekulargewicht M.W. Theoretical: 20 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoxin-Konzentration <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gen-Alias PRF
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Forschungskategorie Immunology, Innate Immunity
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95% pure by SDS-PAGE
Protein Profilin