Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Dengue Virus 2 VLP Protein
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Electron Microscopy, SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4 |
| Menge | 0,5 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | polyprotein precursor |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | >95% pure by SDS-PAGE |
| Protein | Dengue Virus 2 VLP |