Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Dengue Virus 3 Envelope Fc Protein
Code produit. 18306924 Tous les produits Bio Techne Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
missing translation for 'unitSize'
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18306924
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals NBP3148250.1MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Zusammensetzung DPBS pH7.4
Molekulargewicht theroretical M.W.: 69 kDa
Menge 0,1 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias polyprotein
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%
Protein Dengue Virus 3 Envelope
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis