Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Dengue Virus 3 Envelope Fc Protein
Artikelnummer. 18306924 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
0,5 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
0.50 Milligramm
Artikelnummer. 18306924
Marke: Novus Biologicals NBP3148250.1MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Zusammensetzung DPBS pH7.4
Molekulargewicht theroretical M.W.: 69 kDa
Menge 0,1 mg
Lagerungsbedingungen Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias polyprotein
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%
Protein Dengue Virus 3 Envelope