Learn More
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Protein Wnt-8 Protein
Artikelnummer. p-7155760
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16098501
Marke: enQuireBio™ QP9601ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Protein Wnt-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001081637.1
Gen-ID (Entrez) 397970
Name Protein Wnt-8 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol wnt8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Xenopus
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz AWSVNNFLMT GPKAYLTYSA SVAVGAQNGI EECKYQFAWE RWNCPESTLQ LATHNGLRSA TRETSFVHAI SSAGVMYTLT RNCSMGDFDN CGCDDSRNGR IGGRGWVWGG CSDNAEFGER ISKLFVDGLE TGQDARALMN LHNNEAGRLA VKETMKRTCK CHGISGSCSI QTCWLQLAEF RDIGNHLKIK HDQALKLEMD KRKMRSGNSA DNRGAIADAF SSVAGSELIF LEDSPDYCLK NISLGLQGTE GRECLQSGKN LSQWERRSCK RLCTDCGLRV EEKKTEIISS CNCKFHWCCT VKCEQCKQVV IKHFCARRER DSNMLNTKRK NRGHRR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.