missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Xenopus Protein Wnt-8 Protein

A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Protein Wnt-8, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP9601-ye-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16088501

  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001081637.1
Protein Wnt-8 Protein
Research Use Only
wnt8
Recombinant Protein
Yeast
AWSVNNFLMT GPKAYLTYSA SVAVGAQNGI EECKYQFAWE RWNCPESTLQ LATHNGLRSA TRETSFVHAI SSAGVMYTLT RNCSMGDFDN CGCDDSRNGR IGGRGWVWGG CSDNAEFGER ISKLFVDGLE TGQDARALMN LHNNEAGRLA VKETMKRTCK CHGISGSCSI QTCWLQLAEF RDIGNHLKIK HDQALKLEMD KRKMRSGNSA DNRGAIADAF SSVAGSELIF LEDSPDYCLK NISLGLQGTE GRECLQSGKN LSQWERRSCK RLCTDCGLRV EEKKTEIISS CNCKFHWCCT VKCEQCKQVV IKHFCARRER DSNMLNTKRK NRGHRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397970
100 μg
Not determined.
Full Length
Xenopus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote