Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish d2hgdh, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16088780
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16088780 100 μg 100 Mikrogramm
16098780 10 μg 10 Mikrogramm
16038790 50 μg 50 Mikrogramm
16018790 200 μg 200 Mikrogramm
16028790 500 μg 500 Mikrogramm
16008790 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16088780
Marke: enQuireBio™ QP7418ye100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001074066.1
Gen-ID (Entrez) 565889
Name d2hgdh, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol d2hgdh
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Zebrafish
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz ANPANPSAAP PRLPFSRVTQ EDLSFFRALL PGRTITDPDL LKSSNVDWLK TVQGSSDVLL RPKTTEGVSQ ILRYCNERNL AVCPQGGNTG LVGGSVPVFD EIILSTSLMN QVFAFDNISG ILTCQAGCVL ENLSHYLEER DFIMPLDLGA KGSCHIGGNV STNAGGLRLL RYGSLRGTVL GLEVVLADGH VLNCLATLRK DNTGYDLKQL FIGSEGTLGV ITAVSILCPR KPKAVNVAFL GCSSFQQLLE TFQCCRGMLG EILSAFEFLD ASCMNLLEKH LKLTNPITEC PFYIVIETAG SNATHDEEKL HQFLEEVMTS SLVTDGTVAT EATKIKALWS LRERVTEALT HEGYTYKYDI SLPVEKIYDL VQDMRRHLGG MAKNVVGYGH VGDGNLHLNI TSPSKDFDLL AAIEPYVYEW TSQWKGSISA EHGLGLKKRN YIYYSKPSEA VALMGSIKAM LDPKGILNPY KTLPDNIN
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.