missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Recoverin Antibody (4C6), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18317639 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18317639 0.1 mg 0.01 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18317639

Marke: Novus Biologicals H00005957M01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Recoverin Monoclonal antibody specifically detects Recoverin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Recoverin
Anwendungen Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 4C6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Zusammensetzung In 1x PBS, pH 7.4
Gen-Zugriffsnummer NP_002894
Gen-Alias cancer associated retinopathy antigen, Protein CAR, RCV1Cancer-associated retinopathy protein, recoverin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RCV1 (NP_002894.1, 101 a.a. ~ 199 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. KLEWAFSLYDVDGNGTISKNEVLEIVMAIFKMITPEDVKLLPDDENTPEKRAEKIWKYFGKNDDDKLTEKEFIEGTLANKEILRLIQFEPQKVKEKMKN
Reinigungsverfahren IgG purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5957
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.