missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Recoverin Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA549191
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Recoverin Polyclonal Antibody for Western Blot
Seems to be implicated in the pathway from retinal rod guanylate cyclase to rhodopsin. May be involved in the inhibition of the phosphorylation of rhodopsin in a calcium-dependent manner. The calcium-bound recoverin prolongs the photoresponse.
Spezifikation
| Recoverin | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| P34057 | |
| RCVRN | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 39-67 amino acids from the N-terminal region of mouse Rcvrn. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RCVRN | |
| 23 kDa photoreceptor cell-specific protein; cancer associated retinopathy antigen; cancer associated retinopathy protein; cancer-associated retinopathy protein; CAR; guanylate cyclase activator; p26; P26-calcium binding protein; Protein CAR; RCV1; RCVRN; Recoverin; S-modulin | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| RUO | |
| 19674 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur