Learn More
Hellma™ Rechteckige Standardküvette
Artikelnummer. 11746274
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.5 mL
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11746274 3.5 mL 2 Stück
1 options
Artikelnummer. 11746274
Marke: Hellma™ 1508736
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Glass Standard Cell Cuvettes provide optically excellent transparency.
  • Used in the visible range of the spectrum
  • Low values of refractive index and dispertion
  • Good resistance to chemicals
  • Minimal thermal expansion
  • Manufactured from borosilicate glass
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3.5 mL
Material Glass
Menge 2/Packung
Wavelength Range 360 bis 2500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Form Rechteck