Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Transparent
Artikelnummer. 15808044
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 12 mm
68 x 12 mm
115 x 12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15808044
Marke: Helios Italquartz 62P00205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rectangular basins/dishes constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.
  • Durchsichtig
  • Rechteckige Form
  • Chemisch inert
  • Ausgezeichnet elektrisch isolierend
  • Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
  • Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Quarz
Form Rechteckig
Typ Schale
Abmessungen (L x B) 68 x 12 mm
Länge (metrisch) 68/39 mm
Breite (metrisch) 12 mm
Höhe (metrisch) 12 mm