Learn More
Helios Italquartz Rectangular Basins/Dishes, Transparent
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
60 x 12 mm
68 x 12 mm
115 x 12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchsichtig
- Rechteckige Form
- Chemisch inert
- Ausgezeichnet elektrisch isolierend
- Ausgezeichnete Robustheit und Haltbarkeit
- Außergewöhnliche thermische Stabilität im Vergleich zu Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Quarz |
| Form | Rechteckig |
| Typ | Schale |
| Abmessungen (L x B) | 60 x 12 mm |
| Länge (metrisch) | 60/28 mm |
| Breite (metrisch) | 12 mm |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |