Learn More
Gilac™ Rechteckige, schwarze, luftdichte Box mit transparentem Deckel
Product Code. 17978931
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,4 L
0,95 l
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Unit Size
17978931 0,95 l 1 Stück
17928651 0,4 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17978931 Supplier Gilac™ Supplier No. G603341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.34 €
    52.49 € / 1 Stück
    Sparen 26.85 €
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die rechteckige, schwarze, luftdichte Box mit transparentem Deckel eignet sich für Catering vor Ort und ist ideal als wiederverwendbare Box für Pfandsysteme, Lieferungen oder Click-and-Collect-Services.
  • Luftdichte Box in 10er-Packungen.
  • Geeignet für Catering vor Ort und ideal als wiederverwendbare Box für Pfandsysteme, Lieferungen oder Click & Collect-Services.
  • Bewahrt Aromen und hält Gerüche fern.
  • Der Deckel verschließt die Box perfekt, sodass sie gestapelt werden kann.
  • Transparenter Deckel für optimale Sichtbarkeit des Inhalts.
  • Das mattschwarze Gehäuse verleiht Ihren Behältern eine edle Note.
  • Erhältlich in verschiedenen Größen für jeden Bedarf.
  • Die angegebenen Maße beziehen sich auf eine einzelne Schachtel.
Specifications
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Kapazität (metrisch) 0,95 l
Verschlusstyp Luftdichter Deckel
Farbe Schwarz
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Luftdichter Behälter
Menge 10 Pk.
Abmessungen (L x B x H) 255 x 215 x 165 mm
Länge (metrisch) 255 mm
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 215 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Höhe (metrisch) 165 mm
Höhe (angloamerikanisch) 6,5 in.