Learn More
Gilac™ Rechteckiger Teigteiler
Artikelnummer. 17958881
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Farbe:
Grün
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
17958881 10 l Weiß 1 Stück
17948501 20 l Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958881 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85 €
    13.10 € / 1 Stück
    Sparen 6.75 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der rechteckige Teigteilerbehälter ist äußerst temperaturunempfindlich, flexibel und stoßfest.
  • Rechteckiger Teigteiler.
  • Sehr beständig gegenüber Temperaturschwankungen.
  • Hochflexibel und stoßfest.
  • Kompatibel mit Regalwagen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 80 mm
Länge (metrisch) 530 mm
Material HDPE
Typ Mehrzweckablage
Breite (metrisch) 400 mm
Länge (angloamerikanisch) 20,9 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,1 in.
Form Rechteckig
Breite (angloamerikanisch) 15,7 in.
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar