Learn More
Gilac™ Deckel für rechteckigen Teigbehälter
Artikelnummer. 17978721
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
7 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17978721 7 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17978721 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G154820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.19 €
    6.44 € / 1 Stück
    Sparen 2.75 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der rechteckige Teigbehälterdeckel ist für die Fermentation beim Brotbacken konzipiert und für alle aeroben und anaeroben Brotbackverfahren geeignet.
  • Deckel für einen 400 x 300 mm großen Teigteilerbehälter zur Gärung beim Brotbacken.
  • Geeignet für alle aeroben und anaeroben Brotherstellungsverfahren, einschließlich des Teiggehens in belüfteten Kühlkammern.
  • Stabile Stapelbarkeit dank Stollen.
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 400 x 300 mm
Form Rechteckig
Volumen (angloamerikanisch) 1,8 gal.
Volumen (metrisch) 7 l