Learn More
Corning™ Rechteckige Eiswanne, Maxi 9L
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15512871
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Limettengrün
Orange
Purpur
Rosa
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15512871 Orange 1 Stück
15582861 Grün 1 Stück
15592861 Blau 1 Stück
15502871 Rot 1 Stück
15522871 Limettengrün 1 Stück
15542871 Purpur 1 Stück
15532871 Rosa 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15512871 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 €
    166.03 € / 1 Stück
    Sparen 13.97 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 01-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Mehrzweck-EVA-Wannen stellen eine ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eiswannen dar
Corning Eisbehälter und -eimer sind Mehrzweckbehälter und -eimer, die eine hervorragende, ungiftige Alternative zu herkömmlichen Eisbehältern darstellen. EVA ist geruchlos oder nahezu geruchlos, inert und wird in biomedizinischen Anwendungen wie beispielsweise in Arzneimittelverabreichungssystemen eingesetzt. Die Mehrzweckbehälter sind hochisolierend, stapelbar, unzerbrechlich, leicht und auslaufsicher. Die Behälter schwitzen nicht und verformen sich nicht und haben eine strukturierte Textur auf der Unterseite, um ein Verrutschen auf der Tischplatte zu verhindern. Ideal für die Verwendung mit Eis, Trockeneis (-78°), flüssiger Stickstoff (-196°), Alkohol- oder Kochsalzlösungen oder warme Lösungen (+93 °C). °Erhältlich in fünf Größen und sieben leuchtenden Farben. Er kann mit Seife und Wasser, 10%igem Bleichmittel oder 70%igem Alkohol gereinigt werden.
  • Ungiftiges, recycelbares Ethylvinylacetat (EVA ) Schaumstoffbehälter zur Verwendung mit Eis, Trockeneis, flüssigem Stickstoff, Alkoholsuspensionen.
  • Kein Schwitzen, Auslaufen oder Rutschen auf dem Arbeitstisch.
Bestellinformation
Wird als 1 Stück pro Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 40.6 x 31.8 x 11.4 cm
Menge Je 1
Farbe Orange
Kapazität (metrisch) 9 L