Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Stativplatte mit Gewinde
Artikelnummer. 10179780
Click to view available options
Höhe (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10179780
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 04292
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Stativplatte von JUCHHEIM mit Gewinde M10.
  • Hochwertige und schwere Labor-Stativplatte mit Gewinde M10
  • Aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Besonders kippsicher
  • Maße: 250 x 160 mm
  • Gewicht: ca. 2,6 kg
  • Made in Germany
Spezifikation
Material Stahl
Höhe (metrisch) 10 mm
Abmessungen (L x B) 250 x 160 mm
Produkttyp Dreifußplatte
Gewicht (metrisch) 2.6 kg