Learn More
Tocris Bioscience™ RECTAS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18707026
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18707026
Marke: Tocris Bioscience™ 7679/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
IKBKAP pre-mRNA splicing modulator
RECTAS (rectifier of aberrant splicing) is a pre-mRNA splicing modulator of the IKBKAP (inhibitor of κ light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase complex associated protein) gene. It corrects aberrant IKBKAP splicing in vitro in cellular models of familial dysautonomia and in vivo in transgenic mice. In combination with Phenylbutyric acid (Cat. No. 2682), RECTAS rescues PARK7 aberrant splicing and neuronal cell loss in a midbrain organoid model of familial Parkinson's disease. Orally bioavailable and brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7 H-purin-6-amine
CAS 101862-47-9
Menge 50 mg
Ziel DNA, RNA and Protein Synthesis Compounds
Summenformel C10H8ClN5O
Reinheit 0.98