Learn More
Witeg™ Rote Laborflaschen aus Borosilikatglas
Beschreibung
- Rote Graduierungsmarkierungen
- Glas
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Farbe | Rot |
| Enthält | Schraubverschluss und Ausgießring |
| Material | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Menge | 10Pack. |
| Graduierungen | Rot |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4796 |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Laborflasche |
| Mehr anzeigen |