Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglaskappen, 19mm, rot, (VE=100Stck.)
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Bacti-Caps™ für Reagenzgläser ohne Rand
- Bieten einen festen, positiven Kulturröhrchenverschluss, der einen kontrollierten Gasaustausch ermöglicht und somit eine praktischere Alternative zu Baumwollstopfen darstellt
- Geeignet für alle gängigen Reagenzglasgrößen, passen sie auf randlose und Kunststoffröhrchen mit einem Außendurchmesser von 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm und 38 mm.
- Die drei flexiblen Lamellen, die an der Innenwand jeder Kappe geformt sind, sorgen für eine positive Passform, selbst wenn geringfügige Abweichungen in der Röhrchengröße auftreten
- Bacti-Caps™ Sie werden aus chemikalienbeständigem Neuplastik hergestellt und sind daher unempfindlich gegenüber Kulturmedien, den meisten Säuren, Laugen, Alkoholen und Estern.
- Verbessertes Kulturwachstum
- Farbcodiert
- Kontrollierter Gasaustausch
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Produkttyp | Verschluss für Kulturröhrchen |
| Farbe | Rot |
| Menge | 100/Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Randlose Reagenzgläser |