Learn More
Scilabub™ Glutbeständiger Schutzhandschuh
Artikelnummer. 12392229
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12392229 Groß 1 Paar
11873841 Groß 2 Stück
11803841 Mittel 2 Stück
12382229 Mittel 1 Paar
11863801 Klein 2 Stück
12372229 Klein 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12392229 Lieferant Scilabub™ Lieferanten-Nr. GLO/NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 €
    151.25 € / 1 Paare
    Sparen 24.75 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Nomex™ roten hitzebeständigen Polyamid-Handschuhe widerstehen Temperaturen von bis zu 260 °C (Arbeitstemperatur, nur trockene Wärme) und bieten zusätzlichen Komfort durch Strickmaterial.
  • Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Hitze)
  • Niedrige Wärmeleitfähigkeit
  • Asbestfrei
  • Doppelte Dicke
  • Strickmaterial für Tragekomfort
  • Schrumpft und schmilzt nicht
  • Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
  • Strapazierfähig
  • Entspricht EN338: 2 x 4 x und EN407: 41324X
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN338: 2 x 4 x und EN407: 41324X
Klassifikation Nomex III
Farbe Rot
Latex Free Ja
Material Nomex
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Handschuhe
Größe Groß
Menge Je 1
Beständig gegen Hitze
Länge (metrisch) 300 mm