Learn More
Scilabub™ Rotglutbeständiger Schutzhandschuh
Beschreibung
- Hitzebeständig (260 °C Betriebstemperatur, nur trockene Wärme)
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Asbestfrei
- Doppelte Dicke
- Strickmaterial für Tragekomfort
- Schrumpft und schmilzt nicht
- Wird nicht durch Waschen beeinträchtigt
- Strapazierfähig
- Konform mit EN338: 2 X 4 X und EN407: 41324X
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN338: 2 X 4 X und EN407: 41324X |
| Klassifikation | Nomex III |
| Farbe | Rot |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nomex |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | Groß |
| Menge | Je 1 |
| Beständig gegen | Hitze |
| Mehr anzeigen |