Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Artikelnummer. 10558891
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Artikelnummer. 10558891
Marke: Deutsch Neumann™ 3010913
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 9 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot