Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Artikelnummer. 10599271
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10599271 12 mm 17 mm 1 Meter
10758921 5 mm 8 mm 25 Meter
15932921 12 mm 17 mm 25 Meter
10324091 7 mm 11 mm 1 Meter
10709311 6 mm 10 mm 1 Meter
10643731 4 mm 7 mm -
10558891 9 mm 13 mm 1 Meter
7 options
Artikelnummer. 10599271
Marke: Deutsch Neumann™ 3011217
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 17 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 2.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot