Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Artikelnummer. 10643731
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
9 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10643731 4 mm 7 mm -
10758921 5 mm 8 mm 25 Meter
10599271 12 mm 17 mm 1 Meter
15932921 12 mm 17 mm 25 Meter
10324091 7 mm 11 mm 1 Meter
10709311 6 mm 10 mm 1 Meter
10558891 9 mm 13 mm 1 Meter
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10643731
Brand: Deutsch Neumann™ 3010407
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Die richtige Flexibilität, Zugfestigkeit und Beständigkeit für allgemeine Anwendungen im Labor. Deutsch Neumann™ Laborschläuche sind aus rotem Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 50 Shore A
  • Gutes Rückstellvermögen
Specifikationer
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material Naturkautschuk
Außendurchmesser (metrisch) 7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung im Labor
Farbe Rot
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.