Learn More
Deutsch Neumann™ Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Beschreibung
- Durometer 50 Shore A
- Gutes Rückstellvermögen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2008 |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung im Labor |
| Farbe | Rot |